Learn More
Kaliumfluorid, TRC
Artikelnummer. 30424829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424829 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP695080100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium fluoride
CAS 7789-23-3
Menge 100 g
Summenformel FK
Synonym Potassium fluoride (KF) (9CI','ACI), Potassium fluoride (8CI), Clocat F, Potassium monofluoride, Potassium monofluoride (KF)
InChI-Formel InChI=1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [F-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumflourid
Molekulargewicht (g/mol) 58.0967
Formelmasse 57.9621