Learn More
Kaliumfluorid, Purum p.a., ≥99,0 % (F), Solstice
Artikelnummer. 16645873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 kg
25 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
25 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16645873 25 kg 25 Kilogramm
16635873 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16645873 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 6024025KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.00 CHF
    3321.02 CHF / 25 Kilogramm
    Sparen 283.98 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-23-3
Summenformel FK
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
MDL-Nummer MFCD00011398
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumfluorid
SMILES [F-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium fluoride
Menge 25 kg
UN-Nummer UN1812
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.