Learn More
Kaliumfluorid, purum p.a., ≥99,0 % (F), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 kg
25 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
25 Kilogramm
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1,505°C (1,013 hPa) |
| Chemischer Name oder Material | Potassium fluoride |
| Schmelzpunkt | 846°C |
| Farbe | Farblos |
| CAS Max. % | 1 |
| pH | 8 to 9 |
| Menge | 10 kg |
| Strukturformel | KF |
| Beilstein | 3902818 |
| Güte | Reagenz |
| Mehr anzeigen |