Learn More
Kaliumfluorid, Puriss. p.a., ≥99.0 % (F), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072226 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15625950
Marke: Honeywell-Fluka 60239250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (F)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-23-3
Summenformel FK
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
MDL-Nummer MFCD00011398
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumflourid, Kaliumfluorid, Kaliumfluorid KF, Kaliumflour, Fluor de Kalium, Kaliumfluor französisch, Kaliumfluorid auf Calciumfluorid, Kaliumfluorid, wasserfrei, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumflourid
Menge 250 g
Strukturformel KF
UN-Nummer UN1812
Beilstein 3902818
IUPAC-Name Kalium; Fluorid
Formelmasse 58.1 mol
Reinheit (%) ≥99 % (F)