Learn More
Kaliumfluorid, Puriss. p.a., ≥99.0 % (F), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15625950 250 g 250 Gramm
15615950 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15625950 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 60239250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (F)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-23-3
Summenformel FK
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
MDL-Nummer MFCD00011398
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumflourid, Kaliumfluorid, Kaliumfluorid KF, Kaliumflour, Fluor de Kalium, Kaliumfluor französisch, Kaliumfluorid auf Calciumfluorid, Kaliumfluorid, wasserfrei, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumflourid
Menge 250 g
Strukturformel KF
UN-Nummer UN1812
Beilstein 3902818
IUPAC-Name Kalium; Fluorid
Formelmasse 58.1 mol
Reinheit (%) ≥99 % (F)