Learn More
Kaliumfluorid, gereinigt, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15650540 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15650540 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15650540 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 011322.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.76 CHF
    126.75 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 19.01 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Gereinigt, ≥ 99 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumflourid
CAS 7789-23-3
Menge 2.5 kg
Summenformel FK
Strukturformel KF
MDL-Nummer MFCD00011398
UN-Nummer 1812
Beilstein 3902818
Synonym Kaliumflourid, Kaliumfluorid, Kaliumfluorid KF, Kaliumflour, Fluor de Kalium, Kaliumfluor französisch, Kaliumfluorid auf Calciumfluorid, Kaliumfluorid, wasserfrei, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumfluorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Formelmasse 58.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Gereinigt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301+H311+H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.