Learn More
Kaliumfluorid-Dihydrat, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell ™
Artikelnummer. 15672160 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15672160 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
15652160 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15662160 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15672160 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 2218725G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13455-21-5
Summenformel FH4KO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
MDL-Nummer MFCD00149929
InChI-Schlüssel MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumfluorid-Dihydrat, Kaliumdihydratfluorid, Kaliumfluorid-Dihydrat ,98.5+ %, Kaliumfluorid-Dihydrat, Puratronic, Kaliumfluorid, Dihydrat, Kaliumfluorid KF, Dihydrat, Kaliumfluoriddihydrat, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Kaliumflourid-Dihydrat
Menge 5 g
Strukturformel KF · 2H2O
UN-Nummer UN1812
IUPAC-Name Kalium; Fluorid; Dihydrat
Formelmasse 94.13 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche