Learn More
Kaliumfluorid, 99 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1505 °C |
| Chemischer Name oder Material | Kaliumflourid |
| Schmelzpunkt | 858 °C |
| Physikalische Form | Sprühgetrocknet |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | KF |
| UN-Nummer | UN1812 |
| Beilstein | 3902818 |
| Formelmasse | 58.1 mol |
| Reinheit (%) | 99 % |
| Mehr anzeigen |