Learn More
Kaliumfluorid, 99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15663130 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15653130 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15643130 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15663130 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 30759950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Sprühgetrocknet, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-23-3
Summenformel FK
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
MDL-Nummer MFCD00011398
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumflourid, Kaliumfluorid, Kaliumfluorid KF, Kaliumflour, Fluor de Kalium, Kaliumfluor französisch, Kaliumfluorid auf Calciumfluorid, Kaliumfluorid, wasserfrei, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC-Name Kalium; Fluorid
SMILES [F-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1505 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumflourid
Schmelzpunkt 858 °C
Physikalische Form Sprühgetrocknet
Menge 50 g
Strukturformel KF
UN-Nummer UN1812
Beilstein 3902818
Formelmasse 58.1 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.48 g/cm3