Learn More
Kaliumfluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389867 25 g 25 Gramm
11379867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11389867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042217.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. This ion source is used recently in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-23-3
Summenformel FK
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
MDL-Nummer MFCD00011398
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC-Name Kaliumfluorid
SMILES [F-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1505°C
Chemischer Name oder Material Potassium fluoride
Schmelzpunkt 859°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Flocken/kristallin/Beads/Klumpen, etc.
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Beilstein 3902818
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1 M at 20°C) and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 58.1
Brechungsindex 1.363
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder/flake/crystalline/beads
Dampfdruck 0.13 hPa at 752°C
Dichte 2.48