Learn More
Kalium-Ferrocyanid Trihydrat ACS MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Ferrocyanide |
| Namenshinweis | Trihydrate |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 422.39 |
| Güte | ACS |
| Dichte | 7.87 g/cm3 at 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium Ferrocyanide ACS Grade
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.