Learn More
Kalium-Ferrocyanid Trihydrat ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11457842 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11457842
Marke: MP Biomedicals 0215256080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 14459-95-1
Summenformel C6H6FeK4N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 422.39
MDL-Nummer MFCD00167023
InChI-Schlüssel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumhexacyanoferat II
IUPAC-Name Tetrapotassium hexacyanoironbis(Ylium)-Trihydrat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumferrocyanid
Namenshinweis Trihydrat
Menge 100 g
Formelmasse 422.39
Güte ACS
Dichte 7.87 g/cm3 bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium Ferrocyanide ACS Grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.