Learn More
Kaliumhexacyanidoferrat(III), 99 %, >10μ m, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120697 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15616750
Marke: Honeywell-Fluka 70258750G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver oder Stücke, <10 μm, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
MDL-Nummer MFCD00011392
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumferrocyanid, Preußischrot, Kaliumferrocyanat, Trikalium-Hexacyanoferrat, Kaliumcyanoferrat, Eisenkaliumzyanid, Trikalium-Ferricyanid, Trikalium-Eisen-Hexacyanid, Trikaliumferrat-Hexacyanid, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC-Name Trikalium; Eisen(3+); Hexacyanid
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumferrocyanid(III)
Schmelzpunkt Zersetzt sich ohne Schmelzen
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Strukturformel K3Fe(CN)6
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Reinheit (%) 99 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.85 g/cm3 bei 20 °C