Learn More
Kaliummethylxanthogenat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081449
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
140-89-6
C3H5KOS2
160.29
MFCD00004931
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
2735045
potassium (ethoxymethanethioyl)sulfanide
[K+].CCOC([S-])=S
140-89-6
C3H5KOS2
160.29
MFCD00004931
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
2735045
potassium (ethoxymethanethioyl)sulfanide
[K+].CCOC([S-])=S
Potassium ethyl xanthate is used as a reagent for extraction of metal ions into organic solvents and in the preparation of 2-mercapto benzimidazoles and 2-mercapto benzoxazoles by reacting with o-phenylenediamines and o-amino phenols respectively. It acts as a precursor in the production of unsymmetrical sulfides through cross-coupling reaction and as a floatation agent in the mining industry. It is involved in the determination of cadmium in water samples by substoichiometric radiochemical method and the adsorption of colloidal dye disperse Blue 3 onto pretreated polyester fabric.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumethylxanthate wird als Reagenz für die Extraktion von Metallionen in organische Lösungsmittel und bei der Herstellung von 2-Mercaptobenzimidazolen und 2-Mercaptobenzoxazolen durch Reaktion mit o-Phenylendiamin bzw. o-Amino-Phenolen verwendet. Wirkt als Vorstufe bei der Vorbereitung unsymmetrischer Sulfide durch Kreuzkopplungsreaktion und als Fließmittel in der Bergbauindustrie. Ist an der Bestimmung von Cadmium in Wasserproben mittels substöchiometrischer radiochemischer Methode und der Adsorption von kolloidalem Farbstoff Blau 3 beteiligt, der auf vorbehandeltes Polyestergewebe dispergiert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Inkompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium ethyl xanthate
Schmelzpunkt ∽205°C (decomposition)
Dichte 1.558 g/mL
Flammpunkt 205°C (401°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 100 g
Beilstein 3596974
Merck Index 14,7696
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 160.3
Reinheit (%) 98%