Learn More
Kaliumethylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357847
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11357847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014263.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 917-58-8 | C2H5KO | 84.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-58-8
Summenformel C2H5KO
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00054277
InChI-Schlüssel RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
PubChem CID 23670592
SMILES [K+].CC[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium ethoxide
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Farbe Braun bis gelb
Geruch Alkoholähnlich
Strukturformel KOCH2CH3
Menge 250 g
UN-Nummer UN3206
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol, ether
IUPAC-Name Kaliumethanolat
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver