Learn More
Kaliumethoxid (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30409495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409495 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409495 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP589460500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Ethoxide
CAS 917-58-8
Summenformel C2H5OK
Menge 500 mg
Synonym Potassium Ethanolate, Potassium Ethylate, Ethyl Alcohol','Potassium Salt, Ethanol','Potassium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
SMILES [K+].CC[O-]
IUPAC-Name Kalium;ethanolat
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
Formelmasse 83.9977