Learn More
Kaliumethoxid (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30417755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417755 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417755 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP5894601G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Ethoxide
CAS 917-58-8
Summenformel C2H5OK
Menge 1 g
Synonym Potassium Ethanolate, Potassium Ethylate, Ethyl Alcohol','Potassium Salt, Ethanol','Potassium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
SMILES [K+].CC[O-]
IUPAC-Name Kalium;ethanolat
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
Formelmasse 83.9977