Learn More
Kaliumdisulfitopalladat(II), Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 30.4 % min., Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051340
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11389407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041011.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68310-13-4
Summenformel KO3PdS
Molekulargewicht (g/mol) 225.58
MDL-Nummer MFCD00792331
InChI-Schlüssel FULLCBDUCZPCNB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Potassium palladium sulfite
IUPAC-Name Kaliumpalladiumsulfit
SMILES [K+].[Pd].[O-]S([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium disulfitopalladate(II)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 344.75
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 30.4% min.