Få mere at vide
Kaliumdisulfitopalladat(II), Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 30.4 % min., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399407
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399407 5 g 5 Gramm
11389407 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11399407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041011.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68310-13-4
Summenformel KO3PdS
Molekulargewicht (g/mol) 225.58
MDL-Nummer MFCD00792331
InChI-Schlüssel FULLCBDUCZPCNB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Potassium palladium sulfite
IUPAC-Name Kaliumpalladiumsulfit
SMILES [K+].[Pd].[O-]S([O-])=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Potassium disulfitopalladate(II)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 344.75
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 30.4% min.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.