Learn More
Kaliumdisulfit, ≥98%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15618010 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15618010
Marke: Honeywell-Fluka P2522500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 98%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumdisulfit
CAS 16731-55-8
Menge 500 g
Summenformel K2O5S2
Strukturformel K2S2O5
MDL-Nummer MFCD00167605
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Kaliummetabisulfit, Kaliumdisulfit, Kaliumpyrosulfit, Dikaliumdisulfit, Dikalium-Pyrosulfit, Dikaliummetabisulfit, Kaliumdisulfit K2S2O5, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
InChI-Schlüssel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dikalium Sulfinatosulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 222.31
PubChem CID 28019
Formelmasse 222.32 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.3 g/cm3