Learn More
Kaliumdiphosphat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10411101
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7320-34-5
K4O7P2
330.33
MFCD00011393
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
23740
tetrapotassium (phosphonatooxy)phosphonate
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7320-34-5
K4O7P2
330.33
MFCD00011393
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
23740
tetrapotassium (phosphonatooxy)phosphonate
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium diphosphate
Schmelzpunkt 1090°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel K4O7P2
Merck Index 15, 7783
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 330.34
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein