Learn More
Kaliumdichromat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium dichromate |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1 |
| Formelmasse | 293.7728 |