Learn More
Kaliumdichromat, 0.167 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11933203
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11933203
Marke: Chem-Lab CL05.1189.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Wird in vielen Laboranwendungen als Oxidationsmittel und als anorganisches Reagenz verwendet. Kaliumdichromat 0.167M Chem-Lab ist eine Lösung mit 49.035 g K2Cr2O7 pro Liter. Wird in Titrationen, in klassischen Nasstests und in Ethanolbestimmungen verwendet.
Kaliumdichromat ist ein gängiges anorganisches chemisches Reagenz, das am häufigsten als Oxidationsmittel und bei der Ethanolbestimmung verwendet wird. Es ist milder als Kaliumpermanganat und wird häufig zur Oxidation von Alkoholen verwendet, die in Aldehyde und Carboxylsäuren umgewandelt werden. Es ist nicht hygroskopisch und daher ein gängiges Reagenz für klassische “Nasstests” in der analytischen Chemie.
Spezifikation
Farbe Orange
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Summenformel K2Cr2O7
Material 49.035 g K2Cr2O7 pro 1 l H2O
Konzentration 0.167 mol/l = 1 N (±0.005, 20 °C)
Dichte 1.01 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 294.19 mol
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium dichromate 0.167 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium dichromate