Learn More
Kaliumdichromat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462998
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11462998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18722.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.182 g/mol
Potassium dichromate is most often used as an oxidizing agent in laboratories and industries. It is used as a precursor to prepare potassium chrome alum which finds application in leather finishing and tanning. It is utilized in the preparation of chromic acid for cleaning glassware and etching materials. It is an active ingredient in cement used for retards setting and improves its density and texture. Furthermore, it is used in photography and in photographic screen printing. It is also used in wet test analysis as an analytical lab reagent and in ethanol determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumdichromat wird meist als Oxidationsmittel in Laboren und Industrien verwendet. Es wird als Vorstufe zur Herstellung von Kaliumchromalaun verwendet, das in der Lederverarbeitung und -bräunung Anwendung findet. Es wird bei der Herstellung von Chromsäure zur Reinigung von Glaswaren und Ätzmaterialien verwendet. Es ist ein Wirkstoff im Zement, der zur Verzögerung der Abbindung verwendet wird und dessen Dichte und Textur verbessert. Weiterhin wird es in der Fotografie und im fotografischen Siebdruck eingesetzt. Es wird auch in der Nasstestanalyse als analytisches Laborreagenz und in der Ethanolbestimmung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, starken Basen, organischen Materialien, Säuren, pulverförmigen Metallen, sauren Anhydriden und Hydrazin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-50-9
Summenformel Cr2K2O7
Molekulargewicht (g/mol) 294.182
MDL-Nummer MFCD00011367
InChI-Schlüssel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC-Name Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium dichromate
Schmelzpunkt 398°C
Menge 2500 g
Strukturformel K2Cr2O7
UN-Nummer UN3087
Merck Index 14,7627
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 294.18
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.676
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium dichromate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium dichromate