Learn More
Kaliumdichromat, 0,3945 N, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940471
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 L
Verpackung:
Cubitainer
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31940471 10 L Cubitainer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 31940471 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R607200010F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Laboratory grade potassium dichromate solution designed for analytical use.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Dichromate
Farbe Orange
Namenshinweis 0,3945 Normal
CAS 7778-50-9
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Cubitainer
Summenformel Cr2K2O7
pH 3.5 to 4
Menge 10 L
Physikalische Form Flüssig
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
InChI-Schlüssel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Molekulargewicht (g/mol) 294.182
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Güte Labor