Learn More
Kaliumcyclohexanbutyrat, K-16.6-18.8 %
Artikelnummer. 11493428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493428 1 g 1 Gramm
11403438 5 g 5 Gramm
11413438 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17839.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62638-03-3
Summenformel C10H17KO2
Molekulargewicht (g/mol) 208.34
MDL-Nummer MFCD00013051
InChI-Schlüssel LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyclohexanebutyrate, potassium 4-cyclohexylbutanoate, potassium 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt 1:1, acmc-20ajuw, cyclohexanebutyric acid potassium salt, cyclohexanebutanoic acid potassium salt, 4-cyclohexylbutanoic acid, potassium salt
PubChem CID 23692296
IUPAC-Name Kalium;4-Cyclohexylbutanoat
SMILES [K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium cyclohexanebutyrate
Hinweise zum Prozentgehalt K 16.6 bis 18.8%
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 208.33