Learn More
Kaliumcyclohexanbutyrat, AAS, K 18.8 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394959 5 g 5 Gramm
11384959 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394959 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087265.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62638-03-3
Summenformel C10H17KO2
Molekulargewicht (g/mol) 208.34
MDL-Nummer MFCD00013051
InChI-Schlüssel LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyclohexanebutyrate, potassium 4-cyclohexylbutanoate, potassium 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt 1:1, acmc-20ajuw, cyclohexanebutyric acid potassium salt, cyclohexanebutanoic acid potassium salt, 4-cyclohexylbutanoic acid, potassium salt
PubChem CID 23692296
IUPAC-Name Kalium;4-Cyclohexylbutanoat
SMILES [K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium cyclohexanebutyrate
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 208.33
Güte AAS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) K 18.8%
Physikalische Form Pulver