Learn More
Kaliumcyanid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumcyanid |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Menge | 100 g |
Strukturformel | KCN |
UN-Nummer | 1680 |
Beilstein | 3593645 |
Formelmasse | 65.12 mol |
Reinheit (%) | ≥ 97 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |