Learn More
Kaliumcyanid, Granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15538084 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15538084 2.5 kg Poly-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15538084 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 308005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumcyanid
CAS 151-50-8
Physikalische Form granular
Menge 2.5 kg
Summenformel CKN
Synonym Kaliumcyanid, französisch, RCRA-Abfallnummer P098, Kaliumzyanid deutsch, Kaliumcyanid K Cn, Caswell Nr. 688A, Kaliumcyanid, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#N.[K+]
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
PubChem CID 9032
Formelmasse 65.12
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.55 kg