Learn More
Kaliumcyanid, ACS-Reagenz, ≥96.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15641790 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15651790 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15631790 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15641790 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 20781025G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥96.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-50-8
Summenformel CKN
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
MDL-Nummer MFCD00011397
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumcyanid, Kaliumcyanid K Cn, Caswell Nr. 688A, Kaliumzyanid deutsch, RCRA-Abfallnummer P098, Kaliumcyanid, französisch, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
SMILES [C-]#N.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumcyanid
Schmelzpunkt 634 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Strukturformel KCN
UN-Nummer UN1680
Beilstein 3593645
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 65.12 mol
Reinheit (%) ≥ 96.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Granulatpulver
Dampfdruck 1.8 MPa bei 634.5 °C
Dichte 1.56 g/cu.cm