Learn More
Kaliumcyanat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10430861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10430861
Marke: Thermo Scientific Acros 201115000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 590-28-3 | CKNO | 81.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-28-3
Summenformel CKNO
Molekulargewicht (g/mol) 81.12
MDL-Nummer MFCD00011411
InChI-Schlüssel GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
IUPAC-Name Kalium; Cyanat
SMILES [K+].[O-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium cyanate
Schmelzpunkt 315.0°C
Namenshinweis Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel KOCN
Fieser 01,1059
Merck Index 15, 7746
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 81.12
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium cyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /