Learn More
Kaliumcyanat, 96 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15691970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15691970
Marke: Honeywell-Fluka 215074500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.96
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-28-3
Summenformel CKNO
Molekulargewicht (g/mol) 81.12
MDL-Nummer MFCD00011411
InChI-Schlüssel GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumcyanat, Kaliumzyanat, Aero-Zyanat, Cyansäure, Kaliumsalz, Alicyanat, Caswell Nr. 688, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
SMILES [K+].[O-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumcyanat
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel KOCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3594798
IUPAC-Name Kalium; Cyanat
Formelmasse 81.12 mol
Reinheit (%) 96 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver/Brocken
Dichte 2.056 g/ml bei 25 °C