Learn More
Kaliumzitrat-Monohydrat, tribasisch, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12055350
132.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6100-05-6
C6H5K3O7·H2O
324.42
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
2735208
CHEBI:64746
Trimnatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6100-05-6
C6H5K3O7·H2O
324.42
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
2735208
CHEBI:64746
Trimnatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium citrate tribasic monohydrate
Schmelzpunkt 180.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O
Menge 5 kg
Merck Index 15,7744
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 640g/L (25°C).
Formelmasse 324.42
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein