Learn More
Kaliumcitrat, Monohydrat, granular, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528084 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15528084 2.5 kg Weithalsflasche Braunglas 2.50 Kilogramm
15518084 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15528084 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 306805
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 6100-05-6
Summenformel C6H7K3O8
Molekulargewicht (g/mol) 324.41
InChI-Schlüssel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Kaliumzitrat-Monohydrat, Trikaliumcitrat-Monohydrat, Zitronensäure-Kaliumsalz, Tri-Kaliumcitrat-Monohydrat, Kaliumzitrat-Monohydrat, tribasisch, Zitronensäure, Trikaliumsalz, Monohydrat, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC-Name Trimnatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumzitrat
Namenshinweis Monohydrat
Physikalische Form granular
Menge 2.5 kg
Formelmasse 324.42
Güte FCC/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 1.98 kg