Learn More
Kaliumchromat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Chromate |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Strukturformel | K2CrO4 |
| UN-Nummer | UN3288 |
| IUPAC-Name | dipotassium dioxochromiumbis(olate) |
| Formelmasse | 194.19 |
| Reinheit (%) | ≥99.5% |
| Güte | ACS/puriss. P. A |
| Dichte | Vapor Density: 6.7 (vs air) |