Learn More
Kaliumchromat, Puriss., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15641110
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
50 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Kaliumchromat, Bikaliumchromat, Kaliumchromat VI, Dikaliummonochromat, Tarapacait, Kalichromat, Neutrales Kaliumchromat, Caswell Nr. 687, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotassium dioxochromiumbis(olate)
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Kaliumchromat, Bikaliumchromat, Kaliumchromat VI, Dikaliummonochromat, Tarapacait, Kalichromat, Neutrales Kaliumchromat, Caswell Nr. 687, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotassium dioxochromiumbis(olate)
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
puriss., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumchromat
Menge 1 kg
Strukturformel K2CrO4
UN-Nummer 3288
Formelmasse 194.19 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte puriss.
Dichte Vapor Density: 6.7 (vs air)