missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. p-7071726 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15630800

Marke: Honeywell-Fluka 0525725G

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium Chloride
Menge 25 g
Strukturformel KCl
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 74.55g/mol
Reinheit (%) ≥99.99% (metals basis)
Güte TraceSELECT
Dichte 1.98g/mL at 25°C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt