Learn More
Kaliumchlorid-Lösung, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15605930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15605930
Marke: Honeywell-Fluka 60131500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Leitfähigkeit 111.8 mS/cm bei 25 °C, Leitfähigkeitsstandard
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchloridlösung
Namenshinweis Leitfähigkeit 111.8 mS/cm bei 25 °C, Leitfähigkeitsstandard
CAS 7447-40-7
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
Summenformel ClK
Strukturformel KCl
MDL-Nummer MFCD00011360
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1711999
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Löslichkeitsinformationen Completely soluble in water
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.55 mol
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.04 g/ml bei 20 °C