Learn More
Kaliumchlorid-Lösung (Leitfähigkeitsstandard), 84 μS/25 °C
Artikelnummer. 11910339
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11910339 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11910339 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL03.1150.0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kalibriert Leitfähigkeitsmessgeräte. Kaliumchlorid Leitfähigkeitsstandard, 84 μs, Chem-Lab ist genau auf einen bestimmten LF-Elektrolytleitfähigkeitsgrad konzentriert, um die Leistung von Leitfähigkeitsmessgeräten und -sonden zu kalibrieren und zu überprüfen.
Die Verwendung des Leitfähigkeitsstandards stellt sicher, dass die Geräte für genaue Messungen ordnungsgemäß kalibriert sind. Durch das Einsetzen von Sonden in eine Lösung mit einer identifizierten Übertragbarkeit können die Geräteeinstellungen vor dem Test angepasst werden. KCl-Lösungen werden zur Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessgeräten verwendet, die direkt in Mikrosiemens oder Millisiemens abgelesen werden. Kaliumchlorid ist ein sehr stabiles Salz und ein internationaler Kalibrierstandard für die Leitfähigkeitsmessung.
Spezifikation
CAS 7447-40-7
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.00 g/ml
Leitfähigkeit 84.0 μs bei 25 °C 75.8 μs bei 20 °C (±1 %)
Physikalische Form Flüssig
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Farbe Farblos
pH ±5
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgerät
Löslichkeit Löslich
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.56 mol