Learn More
Kaliumchlorid-Lösung mit AgCl, 3 M
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8014528 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11593162
Marke: Reagecon EFS3AC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dient zum Nachfüllen bzw. Austauschen des Referenzelektrolyts in Silber/Silberchlorid- bw. Kalomel-Referenzelektroden. 3 M Kaliumchlorid mit AgCl, Elektroden-Fülllösung Reagecon™ ist die Fülllösung der Wahl in potentiometrischen Titrationen oder direkten pH-Wert-, Redox- oder Ionenmessungen.
Ein guter Elektrolyt muss eine Reihe von Bedingungen erfüllen: Die Äquitransferenz der Kationen-Anionen-Kombination sollte so nahe wie möglich am dynamischen Gleichgewicht liegen, er sollte eine konstante Chloridaktivität und gute elektrische Leitfähigkeit herrschen und möglichst nicht chemisch reaktiv sein.
Kaliumchlorid (KCl) erfüllt alle diese Bedingungen mehr oder weniger und ist die Fülllösung der Wahl bei potentiometrischen Titrationen bzw. direkten pH-Wert-, Redox- oder Ionenmessungen, bei denen Silber/Silberchlorid- oder Kalomelreferenzelektroden zum Einsatz kommen. 3M KCl eignet sich, wenn die Arbeitstemperatur mindestens 20 °C beträgt.
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7, 7783-90-6
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Konzentration 3 mol/l, gesättigt mit AgCl
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Lösungstyp Fülllösungen für Elektroden
IUPAC-Name Kaliumchlorid