Learn More
SI Analytics™ Kaliumchlorid-Lösung
SI Analytics™ Kaliumchloridlösung ist eine wässrige Elektrolytlösung für Referenzelektroden.
Marke: SI Analytics™ 285138587
Additional Details : Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
- Elektrolytlösungen
- Wässrig für Referenzelektroden
- Elektrolytbrücken
- Für die Lagerung
Spezifikation
1000 mL | |
Kaliumchlorid | |
4,2 mol/l | |
DURAN™ Glasflasche |