Learn More
Kaliumchlorid-Lösung, 3.5 M
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumchlorid
- Nicht unverdünnt oder in großen Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Darf nicht in die Kanalisation gelangen.
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
- Rückstände mit Wasser abwaschen.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | −12.8 °C |
| Siedepunkt | 107.2 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.15 g/cm3 |
| Konzentration | 3.5 M |
| pH | 7 |
| Menge | 500 ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Sterilität | Steril |
| Löslichkeitsinformationen | Vollständig mit Wasser mischbar |