Learn More
Kaliumchlorid, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072009
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.5 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 100 g
Strukturformel KCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.55 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte puriss. p.a.
Dichte 1.98 g/ml bei 25 °C