Learn More
Kaliumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 bis 100.5 % (AT), ≤0.0001 % Al, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium Chloride |
Namenshinweis | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 6 x 2.5 kg |
Strukturformel | KCl |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
IUPAC-Name | potassium chloride |
Formelmasse | 74.55g/mol |
Reinheit (%) | 99 to 100.5% (AT) |
Güte | puriss. |
Verpackung | Kunststoffflasche |