Learn More
Kaliumchlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420552 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11420552 100 g
11430552 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420552 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191427.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird zur Herstellung von phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) und zur Extraktion und Solubilisierung von Proteinen verwendet. Kaliumchlorid, MP Biomedicals ist eine gute Kaliumquelle, die in der Biochemie und Molekularbiologie häufig als Reagenz verwendet wird.
Weit verbreitetes Reagenz in der Biochemie und Molekularbiologie:
  • Bei der Herstellung von phosphatgepufferter Salzlösung (PBS)
  • Zur Extraktion und Solubilisierung von Proteinen
  • Im hypotonischen KCl-Propidiumiodid-Protokoll zur univariaten Analyse von Metaphasenchromosomen
  • Zur Dissoziation eukaryotischer Ribosomen in Untereinheiten durch hohe Kaliumkonzentrationen (0,3-1,0 M)
  • Bei der Präparation von Mitochondrien bietet es eine ionische osmotische Unterstützung für jene Gewebe, die bei der Homogenisierung eine gelartige Konsistenz annehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1g/3mL, clear, colorless solution), boiling water (1g/1.8mL), glycerol (1g/14mL), or ethanol (1g/250mL); insoluble in ether or acetone; hydrochloric acid, sodium or magnesium chlorides diminish its solubility in water.
Formelmasse 74.55
Reinheit (%) 99.0 to 100.5%
Güte ACS-Reagenz