Learn More
Kaliumchlorid, reinst, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
Artikelnummer. 10417460 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10417460
Marke: Fisher Chemical P/4240/62
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CLK, CAS-Nummer-7447-40-7, Enseal, Kaliumchlorid kcl, Kalitabs, Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Chlorvezent, Klotrix, klor-con, Slow-k, Sylvit, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, weiß, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;chlorid, 770 °C, 11360, 74.548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420°C
Schmelzpunkt 770°C
Farbe Weiß
pH 6
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Formelmasse 74.54g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter