Learn More
Kaliumchlorid-Elektrolytlösung, 3M, SI Analytics™
Click to view available options
Menge:
50 ml
Beschreibung
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumchlorid
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
Spezifikation
Schmelzpunkt | −9.7 °C |
Siedepunkt | 106.3 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.13 g/cm3 |
Konzentration | 3 M |
pH | 7 |
Menge | 50 ml |
Lösungstyp | Kaliumchlorid-Lösung |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | DURAN™ Flasche |