Learn More
Kaliumchlorid, Kristalloptik, Scheibe, 32 mm x 3 mm, unpoliert
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium chloride crystal optic disc |
| Namenshinweis | 32mm x 3mm, Unpolished |
| Menge | 1 Ea. |
| MDL-Nummer | MFCD00011360 |