Learn More
Kaliumchlorid (Leitfähigkeitsstandard), 0.02 M
Beschreibung
Die Verwendung des Leitfähigkeitsstandards stellt sicher, dass die Geräte für genaue Messungen ordnungsgemäß kalibriert sind. Durch das Einsetzen von Sonden in eine Lösung mit einer identifizierten Übertragbarkeit können die Geräteeinstellungen vor dem Test angepasst werden. KCl-Lösungen werden zur Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessgeräten verwendet, die direkt in Mikrosiemens oder Millisiemens abgelesen werden. Kaliumchlorid ist ein sehr stabiles Salz und ein internationaler Kalibrierstandard für die Leitfähigkeitsmessung.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7447-40-7 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dichte | 1.01g/mL |
| Leitfähigkeit | 2765μS at 25°C 2542μS at 20°C (±1%) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | ClK |
| Konzentration | 0.02 mol/l |
| MDL-Nummer | MFCD00011360 |
| Farbe | Farblos |
| pH | ± 5 |
| Mehr anzeigen |