Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumchlorid, 99 %, molekularbiologischer Gütegrad
Artikelnummer. p-7057425
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15496249
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64189.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1500°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 773°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Merck Index 14,7621
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.55
Reinheit (%) 99%
Güte Molekularbiologie
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.984 g/mL